VWR® VisiCam®, Digitale HDMI- und HDMI/USB-Kameras
Lieferant: VWR Collection
630-2947EA 700 CHF
630-2947 630-3358
VWR® VisiCam®, Digitale HDMI- und HDMI/USB-Kameras
Kameras
Hochgeschwindigkeitskameras für Routine-Anwendungen mit ausgezeichneter Farbwiedergabe.
  • Automatische und/oder manuelle Belichtungssteuerung
  • Einfache Bedienung mit mausgesteuertem Sensor
  • Keine PC-Software erforderlich dank HDMI-Modus
Empfohlen für Unterricht, industrielle Qualitätskontrolle und alle Labore.
Bestellinformation: Beinhaltet eine Maus, SD-Karte und HDMI-Kabel.