Mikrobiologische Sicherheitswerkbänke, Klasse II, S@feMate EZ
Lieferant: EuroClone
SAFEMATE™
EUCLLDK400NEA 9300 CHF
EUCLLDK400N EUCLLDK600N
Mikrobiologische Sicherheitswerkbänke, Klasse II, S@feMate EZ
Dunstabzugshauben und Verkleidungen Biologische Sicherheitswerkbänke
Die S@feMate-Auswahl an biologischen Sicherheitswerkbänken der Klasse II bietet auf zuverlässige Weise maximale Sicherheit für Benutzer, Umgebung und Produkt. Die neue S@feMate EZ-Serie enthält eine Werkbank zum Einstiegspreis mit Premiumfunktionen. Sie sorgt für eine sichere, bedienerfreundliche Nutzung.
  • Luft- und aerosoldichtes elektrisches Schiebefenster: Die Frontscheibe lässt sich mithilfe der Schalter des Hauptbedienfelds bedienen, wobei der Arbeitsbereich problemlos geöffnet und geschlossen werden kann.
  • Das V-förmige Schutzgitter bietet Bewegungsfreiheit und ermöglicht ein Arbeiten ohne Armstützen. Gleichzeitig sorgt die selbstpositionierende, elektrisch betriebene Frontscheibe dafür, dass die eingestellte Größe der Frontöffnung ein bedienerfreundliches und sicheres Arbeiten gewährleistet.
  • Echtzeit-Visualisierung der Luftströmungsgeschwindigkeiten
  • Hochmoderner Wechselstrom-Gebläsemotor für eine optimierte Energieeffizienz bei gesenkten Betriebskosten
  • Um 5° geneigte Frontöffnung für maximalen Bedienkomfort
  • UV-Lampe an der Rückseite (Standard)
  • Optional Gas- und Vakuumhähne, Montage vor Ort möglich
Hauptstruktur aus kaltgewalztem Stahl, Ofen emailliert, RAL 7035 + ABS-Kunststoffe.
Arbeitsfläche aus Edelstahl AISI 304 mit 2B-Verarbeitung.
Frontscheibe aus Verbund-Sicherheitsglas.
Zertifizierungen: Schutzgarantie gemäß Standard EN 12469:2000.
Lieferumfang: IM LIEFERUMFANG DER WERKBÄNKE ENTHALTENE STANDARDGERÄTE: 2 Schuko-/Euro-Steckdose, potentialfreier Kontakt, DOP-Test-Port, rückseitig montierte UV-Lampe.
Lieferpreise und Montage auf Anfrage.