Mikroplatten-Reader, UV/Vis-Absorption, Single-Mode, SpectraMax® ABS PLUS
Lieferant: Molecular Devices
SpectraMax®
736-0917EA 0 CHF
736-0917 MLDVABSPLUS-ACAD3
Mikroplatten-Reader, UV/Vis-Absorption, Single-Mode, SpectraMax® ABS PLUS
Mikrotiterplatten-Photometer
Der SpectraMax® ABS Plus Mikroplatten-Reader kann sowohl küvetten-basierte als auch Mikroplatten-Reader-Anwendungen auf demselben Instrument durchführen. Messen Sie unter Verwendung einer Standardküvette, einer 96- oder 384-Well-Mikroplatte eine Probe oder bis zu 384 Proben in einer einzigen Plattenmessung.
  • Kompaktes Design
  • Geringe Volumina, maximaler Durchsatz bei 96- oder 384-Well-Mikroplatten-Kompabilität
  • Leistungsstarke Datenanalyse mit SoftMax® Pro-Software
  • Optimale Leistung mit Validierungsinstrumenten
SpectraMax® ABS Plus-Reader enthalten einen Gittermonochromator, um die für jeden Assay erforderliche exakte Wellenlänge auszuwählen. Der ABS Plus-Reader umfasst einen Wellenlängenbereich von 190 bis 1000 nm, was 810 freien Filtern entspricht. Das fortschrittliche optische und elektronische Design der Reader bietet bei Well-Platten mit Rund-, Flach- oder Half-Area-Boden eine genauso hohe Leistung. Wählen Sie bei einem Scanvorgang bis zu sechs Wellenlängen, um die Anzahl der in einem Experiment erfassten Datenpunkte zu maximieren.