Hexanfraktion, ChromAR® für die HPLC, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Gefahr
6751-25EA 304 CHF
6751-25
Hexanfraktion, ChromAR® für die HPLC, Macron Fine Chemicals™
Hexanfraktion
Suitable for Liquid Chromatography and UV-Spectrophotometry
Siedepunkt: 69 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –94,3 °C
Dichte: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –22 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 110-54-3
UN: 1208
ADR: 3,II
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/18/737018.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) min. 45 %
Residue after Evaporation max. 0.0005 %
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0005
Water (KF) max. 0.01 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs water):
at 210 nm max. 0.2
at 220 nm max. 0.1
at 230 nm max. 0.02
at 240 nm max. 0.01
at 250 nm max. 0.004