n-Heptan ≥99,5%, ChromAR® für die HPLC, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Gefahr
Synonyms: n-Dipropylmethan
5139-25EA 284 CHF
5139-25
n-Heptan ≥99,5%, ChromAR® für die HPLC, Macron Fine Chemicals™
n-Heptan
Suitable for Liquid Chromatography and UV-Spectrophotometry
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100,20 g/mol
Siedepunkt: 98 °C
Dichte: 0,68
Flash-Pt: –4 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009544
CAS-Nummer: 142-82-5
UN: 1206
ADR: 3,
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/15/736415.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (CH3(CH2)5CH3) (GC, corrected for water) min. 99.5 %
Acidity (meq/g) max. 0.0005
Residue after Evaporation max. 0.0005 %
Water (KF) max. 0.01 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs water):
at 210 nm max. 1.0
at 220 nm max. 0.1
at 230 nm max. 0.02
at 240 nm max. 0.01
at 250 nm max. 0.005