Warnschutzjacken, PW3, T500 Vision Hi-Vis
Lieferant: Portwest
T500OBRM T500OBRXL T500OBRS T500OBRL T500OBRXXL T500OBRXXXL T500YBRM T500YBRXL T500YBRS T500YBRL T500YBRXXL T500YBRXXXL
PRTWT500OBRMEA 112 CHF
PRTWT500OBRM PRTWT500OBRXL PRTWT500OBRS PRTWT500OBRL PRTWT500OBRXXL PRTWT500OBRXXXL PRTWT500YBRM PRTWT500YBRXL PRTWT500YBRS PRTWT500YBRL PRTWT500YBRXXL PRTWT500YBRXXXL
Warnschutzjacken, PW3, T500 Vision Hi-Vis
Diese modische und langlebige zweifarbige Warnschutzjacke besteht aus einem Polyester-/Baumwollgewebe mit UPF 50+, das 98% der UV-Strahlen blockiert.
  • Leichte und flexible HiVisTex Pro segmentierte Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
  • Die schmutzabweisende Texpel-Oberfläche weist Schmutz und Flecken ab
  • 6 Reißverschlusstaschen für ausreichend Stauraum plus Handytasche
  • Ezee-Reißverschluss zum schnellen und einfachen Schließen selbst mit Arbeitshandschuhen
  • Doppelnähte für zusätzliche Haltbarkeit
  • Bündchen mit Klettverschluss für einen sicheren Sitz
  • Seitlicher elastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
Außenmaterial: Kingsmill 300 g
Zertifizierungen: EN ISO 20471 Klasse 3, RIS-3279-TOM ISSUE 1 (nur Orange)