Reinraumsocken, BCR®
Lieferant: Berkshire
BCR®
113-9109EA 2310 CHF
113-9109
Reinraumsocken, BCR®
Arbeitskleidung
Diese extrem weichen und bequemen Reinraumsocken bestehen aus 96% Mikrodenier-Nylon und 4% doppelt beschichtetem Lycra und wurden mithilfe einer speziellen nahtlosen, laufmaschen- und ausfransfreien Technik hergestellt. Die Mikrodenier-Technologie verleiht den Socken ein überragendes kühles Gefühl und Komfort. Durch die verbesserte Feuchtigkeitsableitung werden die mit dem Tragen normaler Baumwoll- oder Polyestersocken verbundenen Kontaktbeschwerden erheblich reduziert.
  • Verliert keine Fasern
  • Fortschrittliche Technologie für extremes Feuchtigkeitsmanagement
  • Sorgt für langanhaltende Frische und Kühlung, reduziert Gerüche durch Fußschweiß
  • Einheitsgröße und beidhändig tragbar für einfache Bestandskontrolle
  • Autoklavierbar
Entwickelt und hergestellt für Reinraumanwendungen und Wiederverwendung.
Farbe: Weiß