VWR® PerfectBlue Maxi L, Gel system
Lieferant: VWR
VWR®
700-0913EA 1890 CHF
700-0913
VWR® PerfectBlue Maxi L, Gel system
Elektrophorese-Systeme Horizontale Gelelektrophoresesysteme
Das Maxi L System ist für den Durchsatz von bis zu 600 Proben ausgelegt und ist hervorragend geeignet für das Screenen großer Probenzahlen,wobei bis zu 12 Mikrotiter-Kämme auf dem gleichen 23×40 cm Gelträger verwendet werden können.
Konzipiert für Wirtschaftlichkeit und Effizienz, bietet das Maxi L Sytem den Gebrauch von ökonomischen Trennwänden (optional), die zur Herstellung kleinerer Gele benötigt werden und die Mikrotiterkämme erlauben ein schnelles und fehlerfreies Beladen der Proben mit Mehrkanal-Pipetten. Durch die Verwendung der einsetzbaren Abschlusswände "End Gates" (kein Klebeband notwendig), können die Gele direkt in den Gelträger gegossen werden und das Drei-Punkt-Nivellierungssystem sorgt für eine einheitliche Dicke der Gele um den "Smiling" Effekt, der bei Gelen dieser Größe auftritt, zu reduzieren.
* Basierend auf einem Agarosegel mit einer Dicke von ca. 5 mm
Lieferumfang: Wird mit vier Kämmen (2× 25 und 2× 50 Zähne, 1,5 mm dick), Deckel, Gelträger, Drei-Punkt-Nivellierungssystem, Abschlusswänden "End Gates", Kammer und Stromkabeln geliefert.