VWR® PerfectBlue™ Twin L, Doppel-Gelsystem
Lieferant: VWR Collection
700-1080EA 2850 CHF
700-1080 700-1205
VWR® PerfectBlue™ Twin L, Doppel-Gelsystem
Elektrophorese-Systeme Vertikale Gelelektrophorese-Systeme
Das Twin L kann, als das Größte der Serie, Gele mit einer Größe von 20×20 cm für die gleichzeitige Trennung von bis zu 50 Proben aufnehmen, wodurch sich dieses System entweder für einen höheren Durchsatz oder für die Trennung von Proben mit niedrigerem Molekulargewicht ideal eignet. Das System verwaltet aktiv den Temperaturaufbau mit einem effizienten Wasserkühlsystem und zentralen Aluminium-Keramik-Platten für einen effektiven und sicheren Langzeitbetrieb.
*Angaben für ein durchschnittliches Gel und eine Taschentiefe von 20 mm
Bestellinformation: Komplettes System, mit oder ohne Gießbasis, inklusive integrierter Kühlvorrichtung, Sicherheitsabdeckung mit fest angeschlossenen Stromkabeln, 4× Glasplattensätze, 4× Kämme (1,5 mm dick, 2×15 Zähne und 2×20 Zähne), 4× Spacer-Sets (1,5 mm), 2× Ersatzdichtungen, 1× Blindplatte (für Einzelgelläufe), und 1× SpacerPlate.