PerfectBlue Semi-Dry Elektroblotter sind für den sauberen, schnellen und effektiven Transfer Proteinen oder Nukleinsäuren von Polyacrylamid- oder Agarosegelen auf Membranfilter konzipiert. Geeignet für Western, Southern und Northern Blotting verkürzen die Semi-Dry Blotter manches langwierige Verfahren auf ca. 1 Stunde.
Blotting-Kammer
Sehr robuste Konstruktion
Flacher, vollständig abnehmbarer Deckel und flache Basiseinheit für einen geringen Platzbedarf
Stabile, handliche und leichtgängige Schraubknöpfe zur schnellen und sicheren Fixierung des Deckels
Hochwertige, goldbeschichtete Steckkontakte für den bestmöglichen elektrischen Kontakt
Elektroden
Sehr solide Plattenelektroden für einen gleichmäßigen Transfer über die gesamte Gelfläche
Rostfreie Edelstahlkathode und Anode aus platinumhülltem Titan für maximale Transfereffizienzen
Stabiler Sicherheitsdeckel mit aufsteckbaren Stromkabeln für größtmögliche Arbeitssicherheit
Spezielle Deckelkonstruktion für eine verwechslungssichere Orientierung des elektrischen Feldes