VWR® PerfectBlue, Tank Blotters
Lieferant: VWR Collection
700-1228EA 1790 CHF
700-1228 700-1230
VWR® PerfectBlue, Tank Blotters
Blotting-Apparate
Die Web S und M Tank-Elektroblotter sind für die schnelle Übertragung von Nukleinsäure oder Proteinfragmenten von gleichzeitig bis zu 4 Polyacrylamidgelen auf Nitrocellulose-, Nylon- oder PVDF-Membranfilter konzipiert. Die farbcodierten Kassetten ermöglichen eine einfache Montage der "Transfer Sandwiches" und somit einen fehlerfreien Transfer. Die große Pufferkapazität und die integrierte Kühlvorrichtung ermöglichen verlängerte Transferzeiten und hohe Spannung / Hochstrombetrieb für die Übertragung von hochmolekularen Proteinen.
  • Stabile Pufferkammer für bis zu 4 Blotting-Kassetten mit Farbcodierung, mit genügend Raum für einen Rührfisch zum Durchmischen des Puffers um gleichbleibende Temperatur und pH-Bedingungen zu gewährleisten
  • Sehr robuste Elektroden aus Edelstahl bzw. platinumhülltem Titan ermöglichen ein sehr einheitliches elektrisches Feld über die gesamte Transferfläche; goldbeschichtete Stecker und korrosionsgeschützte Elektroden für lange Haltbarkeit und besten elektrischen Kontakt
  • Tankbasis mit Wasserzirkulationsvorrichtung zur Pufferkühlung und sehr gut wärmeleitende Ceramplatte zwischen Tankbasis und Puffer, sowie vergrößerte Austauschfläche der Kühlvorrichtung sorgen für einen schnellen und effizienten Wärmeaustausch
  • Sicherheitsdeckel mit fest angeschlossenen Kabeln zur erhöhten Arbeitssicherheit