Thiosemicarbazid 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-Thiosemicarbazide
138901000 138905000
ACRO138901000EA 40.7 CHF
ACRO138901000 ACRO138905000
Thiosemicarbazid 98+%
Thiosemicarbazid
Formel: CH₅N₃S
MW: 91,14 g/mol
Melting Pt: 175…180 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007620
CAS-Nummer: 79-19-6
EINECS: 201-184-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09499
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 180 °C
Titration with HClO4 ≥98.0 %