2-Chlor-6-methylthiophen 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L10499.06 L10499.03 L10499.14
L10499.06EA 317 CHF
L10499.06 L10499.03 L10499.14
2-Chlor-6-methylthiophen 96%
2-Chloro-6-methylthiophene
Formel: C₅H₅ClS
Siedepunkt: 135…136 °C (35 mmHg)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041422
CAS-Nummer: 18858-05-4