VWR® Midi S PerfectBlue, Gel system
Lieferant: VWR
VWR®
700-0814EA 1270 CHF
700-0814
VWR® Midi S PerfectBlue, Gel system
Elektrophorese-Systeme Horizontale Gelelektrophoresesysteme
Mit einem schnellen Durchsatz von bis zu 160 Proben ist das Midi S ein kompaktes und hocheffizientes Elektrophorese-System. Vielseitig, mit 6 verschiedenen Kammpositionen und einer Auswahl von 10 verschiedenen Kammtypen und Kammdicken verfügbar. Zur schnellen Handhabung ermöglichen spezielle Mikrotiterkämme ein schnelles Beladen mit einer Mehrkanalpipette, während die Abschlusswände "End Gates", mit Gummi abgedichtet, ein Gießen des Gels direkt auf den Gelträger erlauben. Robustes Design mit geraden Elektroden. Die Ergebnisse sind klar, gestochen scharf, schnell und ohne "Smiling"-Effekte.
*Basierend auf einem Agarosegel mit einer Dicke von ungefähr 5 mm
Bestellinformation: Wird mit vier Kämmen (2×17, 2×34 Zähnen, 1,5 mm dick) Deckel, Gelträger, Kammer Stromkabeln und Abschlusswänden "End Gates" geliefert.