2-Brom-5-nitrothiophen ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A15866.06 A15866.14
A15866.06EA 237 CHF
A15866.06 A15866.14
2-Brom-5-nitrothiophen ≥97%
2-Bromo-5-nitrothiophene
Purity: 97% CAS No.: 13195-50-1 Molecular Formula: C4H2BrNO2S Formula Weight: 208.04 Melting Point: 42-46° Boiling Point: 235-237° MDL No.: MFCD00022493
Formel: C₄H₂BrNO₂S
MW: 208,04 g/mol
Siedepunkt: 235…237 °C
Melting Pt: 42…46 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00022493
CAS-Nummer: 13195-50-1
EINECS: 236-155-8