Hexamethylentetramin
Lieferant: Hach
Achtung
Synonyms: 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan1,3,5,7-TetraazaadamantanUrotropinMethenaminForminHexamin
HACH2603999EA 196 CHF
HACH2603999
Hexamethylentetramin
Hexamethylentetramin
Formel: C₆H₁₂N₄
MW: 140,19 g/mol
Melting Pt: 280 °C
Dichte: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 250 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006895
CAS-Nummer: 100-97-0
EINECS: 202-905-8
UN: 1328
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05994
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/97/2298497.jpg