1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
216510250
216511000
216515000
ACRO216510250EA
48.6
CHF
ACRO216510250
ACRO216511000
ACRO216515000
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan 97%
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan
Formel:
C₄H₁₄OSi₂ Siedepunkt: 70…71 °C (760 mmHg) Melting Pt: –78 °C Dichte: 0.76 g/cm³ Flash-Pt: –20 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008256 CAS-Nummer: 3277-26-7 EINECS: 221-906-4 UN: 1993 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3690 to 1.3710 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |