HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan) 99+%, elektronische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Hexamethyldisilazane
L16519.AC L16519.AE L16519.AP
L16519.ACEA 67.5 CHF
L16519.AC L16519.AE L16519.AP
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan) 99+%, elektronische Qualität
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan)
Purity: 99+% CAS No.: 999-97-3 Molecular Formula: C6H19NSi2 Formula Weight: 161.40 Flash Point: 8°(46°F) Refractive Index: 1.4080 Odour: Odourless Melting Point: -78° Boiling Point: 126° Beilstein Reference: 635752 Merck Reference: 14,4689 UN No.: 3286 MDL No.: MFCD00008259
Formel: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
MW: 161,39 g/mol
Siedepunkt: 126 °C
Melting Pt: –78 °C
Dichte: 0.774
Flash-Pt: 8 °C (46 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008259
CAS-Nummer: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN: 3286
ADR: 3,II
REACH: 01-2119438176-38
Merck Index: 14,4689
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM