1-Phenylpyrrol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms:
N-Phenylpyrrole, 1-Phenyl-1H-pyrrole
L07973.06
L07973.14
L07973.06EA
82.2
CHF
L07973.06
L07973.14
1-Phenylpyrrol ≥99%
1-Phenylpyrrol
Purity: 99%
CAS No.: 635-90-5
Molecular Formula: C10H9N
Formula Weight: 143.19
Melting Point: 57-60°
Boiling Point: 131°/30mm
MDL No.: MFCD00005343
Formel:
C₁₀H₉N MW: 143,19 g/mol Siedepunkt: 131 °C (30 mmHg) Melting Pt: 57…60 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005343 CAS-Nummer: 635-90-5 EINECS: 211-242-3 |