2-Chlorpyrimidin
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
MOLE16639234-25GEA
0
CHF
MOLE16639234-25G
2-Chlorpyrimidin
2-Chloropyrimidine
Formel:
C₄H₃ClN₂ MW: 114,53 g/mol Siedepunkt: 199 °C (1013 hPa) Melting Pt: 65…66 °C |
MDL Number:
MFCD00006060 CAS-Nummer: 1722-12-9 EINECS: 217-020-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |