2,4-Dichlorpyrimidin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
162650250
162650050
162651000
ACRO162650250EA
158
CHF
ACRO162650250
ACRO162650050
ACRO162651000
2,4-Dichlorpyrimidin 97%
2,4-Dichloropyrimidine
Formel:
C₄H₂Cl₂N₂ MW: 148.98 g/mol Siedepunkt: 101 °C (23 mmHg) Melting Pt: 57…62 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006061 CAS-Nummer: 3934-20-1 EINECS: 223-508-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to beige to grey Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 57 to 62 °C |
GC | ≥96.0 % |