2,2′-Bipyridin
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyms: 2,2'-Bipyridinα,α'-Dipyridyl
MOLEM30183563EA 0 CHF
MOLEM30183563
2,2′-Bipyridin
2,2'-Bipyridyl
Formel: C₁₀H₈N₂
MW: 156,19 g/mol
Siedepunkt: 273 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 70…72 °C
Dichte: 1,326 g/cm³ (–150 °C)
Flash-Pt: 121 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006212
CAS-Nummer: 366-18-7
EINECS: 206-674-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03382
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/90/2298490.jpg