2,2′-Bipyridin
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
|
Gefahr
|
Synonyms:
2,2'-Bipyridin
, α,α'-Dipyridyl
EHERC10640000EA
50
CHF
EHERC10640000
2,2′-Bipyridin
2,2'-Bipyridyl
Formel:
C₁₀H₈N₂ MW: 156,19 g/mol Siedepunkt: 273 °C (1013 hPa) Melting Pt: 70…72 °C Dichte: 1,326 g/cm³ (–150 °C) Flash-Pt: 121 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006212 CAS-Nummer: 366-18-7 EINECS: 206-674-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,03382 |
![]() |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...