6-Methyl-2-pyridon 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms:
2-Hydroxy-6-methylpyridin
ACRO156390250EA
294
CHF
ACRO156390250
ACRO156390050
6-Methyl-2-pyridon 97%
6-Methyl-2-pyridon
Formel:
C₆H₇NO MW: 109,13 g/mol Siedepunkt: 283…284 °C (1013 hPa) Melting Pt: 155…160 °C |
MDL Number:
MFCD00006279 CAS-Nummer: 3279-76-3 EINECS: 221-919-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 155 to 160 °C |
HPLC | ≥96.0 % |