2-Fluor-6-methylpyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Fluoro-6-picoline
L01561.06 L01561.03
L01561.06EA 111 CHF
L01561.06 L01561.03
2-Fluor-6-methylpyridin ≥98%
2-Fluor-6-methylpyridin
Purity: 98% CAS No.: 407-22-7 Molecular Formula: C6H6FN Formula Weight: 111.12 Flash Point: 66°(150°F) Refractive Index: 1.4700 Boiling Point: 140-141° Beilstein Reference: 107084 MDL No.: MFCD00041226
Formel: C₆H₆FN
MW: 111,12 g/mol
Siedepunkt: 140…141 °C
Dichte: 1.077
Flash-Pt: 66 °C (150 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041226
CAS-Nummer: 407-22-7
EINECS: 206-980-8
UN: 1993
ADR: 3,III