2-Fluor-4-methylpyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Fluoro-4-picoline
L01602.06 L01602.03
L01602.06EA 168 CHF
L01602.06 L01602.03
2-Fluor-4-methylpyridin ≥98%
2-Fluor-4-methylpyridin
Purity: 98% CAS No.: 461-87-0 Molecular Formula: C6H6FN Formula Weight: 111.12 Flash Point: 51°(123°F) Refractive Index: 1.4725 Boiling Point: 155-156° Beilstein Reference: 107086 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00041224
Formel: C₆H₆FN
MW: 111,12 g/mol
Siedepunkt: 155…156 °C
Dichte: 1.078
Flash-Pt: 51 °C (123 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041224
CAS-Nummer: 461-87-0
UN: 1993
ADR: 3,III