2-Acetylpyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(Pyridin-2-yl)ethanone, Methyl 2-pyridyl ketone
A12688.14 A12688.22 A12688.36
A12688.14EA 79.9 CHF
A12688.14 A12688.22 A12688.36
2-Acetylpyridin ≥98%
2-Acetylpyridine
Purity: 98% CAS No.: 1122-62-9 Molecular Formula: C7H7NO Formula Weight: 121.14 Flash Point: 76°(169°F) Refractive Index: 1.5220 Odour: Unpleasant Melting Point: 8-10° Boiling Point: 189-190° Beilstein Reference: 107759 MDL No.: MFCD00006303
Formel: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Siedepunkt: 189…190 °C
Melting Pt: 8…10 °C
Dichte: 1.082
Flash-Pt: 76 °C (169 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006303
CAS-Nummer: 1122-62-9
EINECS: 214-355-6