3-Pyridon 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Hydroxypyridine, β-Pyridone, Pyridin-3-ol, 3-Pyridinol
121851000 121855000
ACRO121851000EA 70.2 CHF
ACRO121851000 ACRO121855000
3-Pyridon 98%
3-Pyridon
Formel: C₅H₅NO
MW: 95,1 g/mol
Siedepunkt: 180 °C (22 mmHg)
Melting Pt: 123…130 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (-70 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006378
CAS-Nummer: 109-00-2
EINECS: 203-637-4
UN: 2811
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 130 °C
Water ≤0.2 %
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %