2-Amino-3-hydroxypyridin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-Aminopyridin-3-ol, 2-Amino-3-hydroxypyridine
153570250
153571000
ACRO153570250EA
97.7
CHF
ACRO153570250
ACRO153571000
2-Amino-3-hydroxypyridin 98%
2-Amino-3-hydroxypyridin
Formel:
C₅H₆N₂O MW: 110,12 g/mol Siedepunkt: 250 °C (1013 hPa) Melting Pt: 170…176 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006317 CAS-Nummer: 16867-03-1 EINECS: 240-886-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Beige to grey to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 170 to 176 °C |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
Additional info |
residue on sublimation: |
HPLC | ≥97.5 % |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % (On anhydrous substance) |