3-Amino-2-nitropyridin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Nitropyridin-3-ylamin2-Nitropyridin-3-amin2-Nitro-3-pyridylamin
L19619.03EA 46.6 CHF
L19619.03 L19619.06
3-Amino-2-nitropyridin 97%
3-Amino-2-nitropyridin
Formel: C₅H₅N₃O₂
MW: 139,11 g/mol
Melting Pt: 191…193 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044102
CAS-Nummer: 13269-19-7
EINECS: 236-260-9