2-Amino-5-nitropyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A11352.14 A11352.22
A11352.14EA 121 CHF
A11352.14 A11352.22
2-Amino-5-nitropyridin ≥97%
2-Amino-5-nitropyridine
Purity: 97% CAS No.: 4214-76-0 Molecular Formula: C5H5N3O2 Formula Weight: 139.11 Flash Point: 224°(435°F) Melting Point: 185-190° Beilstein Reference: 120353 MDL No.: MFCD00006325
Formel: C₅H₅N₃O₂
MW: 139,11 g/mol
Melting Pt: 185…190 °C
Dichte: 1.623 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 224 °C (435 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006325
CAS-Nummer: 4214-76-0
EINECS: 224-145-6