2,3,6-Trifluorpyridin 97
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L19540.03 L19540.06
L19540.03EA 133 CHF
L19540.03 L19540.06
2,3,6-Trifluorpyridin 97
2,3,6-Trifluoropyridine
Purity: 97% CAS No.: 3512-18-3 Molecular Formula: C5H2F3N Formula Weight: 133.07 Flash Point: 30°(86°F) Refractive Index: 1.4200 Boiling Point: 100-102° Beilstein Reference: 1365146 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD03001158
Formel: C₅H₂F₃N
MW: 133.07 g/mol
Siedepunkt: 100…102 °C
Dichte: 1.402
Flash-Pt: 30 °C (86 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03001158
CAS-Nummer: 3512-18-3
UN: 1993
ADR: 3 III