Nicotinamid
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyms:
Vitamin B3
, Nicotinsäureamid
, 3-Picolinsäureamid
, 3-Pyridincarbonsäureamid
, Pyridin-3-carbonsäureamid
, Niacinamid
MOLEM66100982EA
0
CHF
MOLEM66100982
Nicotinamid
Nicotinamid
Formel:
C₆H₆N₂O MW: 122,13 g/mol Siedepunkt: 334 °C (1013 hPa) Melting Pt: 127…128 °C Dichte: 1,4463 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 182 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006395 CAS-Nummer: 98-92-0 EINECS: 202-713-4 Merck Index: 12,06574 |