2,3-Pyridindicarbonsäureanhydrid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,3-Pyridinedicarboxylicanhydride, 2,3-Pyridinedicarboxylic anhydride, Quinolinic anhydride
B25118.06 B25118.14 B25118.22
B25118.06EA 58.9 CHF
B25118.06 B25118.14 B25118.22
2,3-Pyridindicarbonsäureanhydrid ≥98%
2,3-Pyridindicarbonsäureanhydrid
Purity: 98% CAS No.: 699-98-9 Molecular Formula: C7H3NO3 Formula Weight: 149.11 Melting Point: 134-138° Beilstein Reference: 125111
Formel: C₇H₃NO₃
MW: 149,11 g/mol
Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 134…138 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005915
CAS-Nummer: 699-98-9
EINECS: 211-834-1