3,4-Pyridindicarbonsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 3,4-Pyridinedicarboxylic acid, Cinchomeronic acid, Pyridine-3,4-dicarboxylicacid
131890250
ACRO131890250EA 85.3 CHF
ACRO131890250
3,4-Pyridindicarbonsäure 97%
3,4-Pyridindicarbonsäure
Formel: C₇H₅NO₄
MW: 167.12 g/mol
Siedepunkt: 529
Melting Pt: 262 °C (Zers.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006392
CAS-Nummer: 490-11-9
EINECS: 207-705-4
Merck Index: 13,02304
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %