2,6-Pyridindicarbonsäure
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyms: DipicolinsäureDPA
MOLE14574395EA 0 CHF
MOLE14574395
2,6-Pyridindicarbonsäure
2,6-Pyridindicarbonsäure
Formel: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 327 °C
Flash-Pt: 188 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006299
CAS-Nummer: 499-83-2
EINECS: 207-894-3