2,6-Pyridindicarbonsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: 2,6-Pyridinedicarboxylic acid, Dipicolinic acid, DPA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00614.1000 8.00614.9025
8.00614.1000EA 471 CHF
8.00614.1000 8.00614.9025
2,6-Pyridindicarbonsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,6-Pyridindicarbonsäure
Formel: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 327 °C
Flash-Pt: 188 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006299
CAS-Nummer: 499-83-2
EINECS: 207-894-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 5 g/l (20 °C)
Melting Point 224 - 255 °C
Molar Mass 167.12 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 188 °C
pH 2.0 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 620 °C