Nicotinsäure (Niacin)
Lieferant: Roth Carl
Achtung
3815.1 3815.2
ROTH3815.1EA 53.9 CHF
ROTH3815.1 ROTH3815.2
Nicotinsäure (Niacin)
Nicotinsäure (Niacin)
Formel: C₆H₅NO₂
Siedepunkt: 258 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 142 °C
Dichte: 1.473 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 193 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006391
CAS-Nummer: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Merck Index: 13,06552