Methylnicotinat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Picolinic acid methyl ester, 3-(Methoxycarbonyl)pyridine, Pyridine-3-carboxylic acid methyl ester, Nicotinic acid methyl ester, 3-Pyridinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 3-pyridinecarboxylate
127211000 127215000
ACRO127211000EA 42.2 CHF
ACRO127211000 ACRO127215000
Methylnicotinat 99%
Methylnicotinat
Formel: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Siedepunkt: 209 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 38…43 °C
Dichte: 1,0048 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 95 °C
MDL Number: MFCD00006388
CAS-Nummer: 93-60-7
EINECS: 202-261-8
Merck Index: 12,06174
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 43 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %