Isoniazid
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung
Synonyms: Isonicotinsäurehydrazid4-Pyridincarbonsäurehydrazidγ-Picolinsäurehydrazid4-Picolinsäurehydrazid
PROOICRS0331EA 412 CHF
PROOICRS0331
Isoniazid
Isoniazid
Formel: C₆H₇N₃O
MW: 137,14 g/mol
Melting Pt: 169…172 °C
Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >250 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006426
CAS-Nummer: 54-85-3
EINECS: 200-214-6
Merck Index: 13,05205