Isonicotinonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Pyridinecarbonitrile, Pyridine-4-carbonitrile, 4-Cyanopyridine
A10286.09
A10286.0E
A10286.22
A10286.36
A10286.09EA
52.3
CHF
A10286.09
A10286.0E
A10286.22
A10286.36
Isonicotinonitril ≥98%
Isonicotinonitril
Purity: 98%
CAS No.: 100-48-1
Molecular Formula: C6H4N2
Formula Weight: 104.11
Flash Point: 88°(190°F)
Odour: Pungent
pH: 6
Melting Point: 76-80°
Boiling Point: 194-196°
Beilstein Reference: 107712
MDL No.: MFCD00006417
Formel:
C₆H₄N₂ Siedepunkt: 194…196 °C Melting Pt: 76…80 °C Flash-Pt: 88 °C (190 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006417 CAS-Nummer: 100-48-1 EINECS: 202-856-2 |