2-Pyridincarbonitril ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Cyanopyridine, 2-Pyridinecarbonitrile, Picolinonitrile
A12900.22 A12900.36
A12900.22EA 98 CHF
A12900.22 A12900.36
2-Pyridincarbonitril ≥99%
2-Pyridincarbonitril
Purity: 99% CAS No.: 100-70-9 Molecular Formula: C6H4N2 Formula Weight: 104.11 Flash Point: 89°(192°F) Refractive Index: 1.5290 Odour: Characteristic pH: 8.4 Melting Point: 26-28° Boiling Point: 212-214° Beilstein Reference: 107710 MDL No.: MFCD00006218
Formel: C₆H₄N₂
MW: 104,11 g/mol
Siedepunkt: 212…214 °C
Melting Pt: 26…28 °C
Dichte: 1.081
Flash-Pt: 89 °C (192 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006218
CAS-Nummer: 100-70-9
EINECS: 202-880-3