3-Chlor-2,5,6-trifluorpyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L19543.14EA
469
CHF
L19543.14
L19543.06
3-Chlor-2,5,6-trifluorpyridin ≥98%
3-Chloro-2,5,6-trifluoropyridine
Formel:
C₅HClF₃N Siedepunkt: 132…134 °C Flash-Pt: >100 °C (212 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03001160 CAS-Nummer: 2879-42-7 UN: 1760 ADR: 8,III |