6-Chlornicotinsäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Chloropyridine-3-carboxylic acid, 6-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid
168690050 168690250 168691000
ACRO168690050EA 40.4 CHF
ACRO168690050 ACRO168690250 ACRO168691000
6-Chlornicotinsäure 99%
6-Chlornicotinsäure
Formel: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Siedepunkt: 284 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 186…190 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006241
CAS-Nummer: 5326-23-8
EINECS: 226-201-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 190 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %