2-Brom-3-hydroxypyridin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromo-3-pyridinol
152170050 152170250
ACRO152170050EA 44.4 CHF
ACRO152170050 ACRO152170250
2-Brom-3-hydroxypyridin 99%
2-Brom-3-hydroxypyridin
Formel: C₅H₄BrNO
MW: 174 g/mol
Siedepunkt: 232
Melting Pt: 185…188 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006220
CAS-Nummer: 6602-32-0
EINECS: 229-547-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %