4-Amino-3-brompyridin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Bromo-4-pyridylamine, 3-Bromopyridin-4-amine
360620010
360620050
ACRO360620010EA
65.4
CHF
ACRO360620010
ACRO360620050
4-Amino-3-brompyridin 98%
4-Amino-3-brompyridin
Formel:
C₅H₅BrN₂ MW: 173.01 g/mol Siedepunkt: 244 Melting Pt: 67…71 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02068297 CAS-Nummer: 13534-98-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 67 to 71 °C |
GC | ≥97.5 % |