2-Amino-6-brompyridin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Bromo-2-pyridylamine, 6-Bromopyridin-2-amine
376870050 376870250 376871000
ACRO376870050EA 75.5 CHF
ACRO376870050 ACRO376870250 ACRO376871000
2-Amino-6-brompyridin 98%
2-Amino-6-brompyridin
Formel: C₅H₅BrN₂
Melting Pt: 88…91 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00137843
CAS-Nummer: 19798-81-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 90 °C
GC ≥97.5 %