2-Amino-5-brompyridin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Bromo-2-pyridylamine, 5-Bromopyridin-2-amine
A14280.06
A14280.14
A14280.22
A14280.06EA
58.4
CHF
A14280.06
A14280.14
A14280.22
2-Amino-5-brompyridin 98%
2-Amino-5-brompyridin
Purity: 98%
CAS No.: 1072-97-5
Molecular Formula: C5H5BrN2
Formula Weight: 173.01
Melting Point: 135-140°
Beilstein Reference: 108737
Formel:
C₅H₅BrN₂ Siedepunkt: 244 °C (1013 hPa) Melting Pt: 135…140 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006323 CAS-Nummer: 1072-97-5 EINECS: 214-019-9 |