2-Amino-3,5-dibrompyridin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3,5-Dibromo-2-pyridylamine, 3,5-Dibromopyridin-2-amine
A12706.14
A12706.22
A12706.14EA
180
CHF
A12706.14
A12706.22
2-Amino-3,5-dibrompyridin 97%
2-Amino-3,5-dibrompyridin
Purity: 97%
CAS No.: 35486-42-1
Molecular Formula: C5H4Br2N2
Formula Weight: 251.92
Melting Point: 102-105°
Beilstein Reference: 119390
Formel:
C₅H₄Br₂N₂ MW: 251,91 g/mol Siedepunkt: 254 °C (1013 hPa) Melting Pt: 102…105 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00038041 CAS-Nummer: 35486-42-1 EINECS: 252-590-6 |