2-Amino-5-brom-3-iodpyridin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Brom-3-iod-2-pyridylamin5-Brom-3-iodpyridin-2-amin
H50002.06EA 788 CHF
H50002.06 H50002.03
2-Amino-5-brom-3-iodpyridin 98%
2-Amino-5-brom-3-iodpyridin
Formel: C₅H₄BrIN₂
MW: 298,91 g/mol
Melting Pt: 113…115 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659000
CAS-Nummer: 381233-96-1